Läs mer
Bensylviologen diklorid, 97 %
Produktkod. 15482829
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482829 5 g 5g
15472829 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66836.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
CAS: 1102-19-8 | C24H22Cl2N2 | 409,354 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1102-19-8
Molekylformel C24H22Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 409.354
MDL-nummer MFCD00011991
InChI-nyckel NLOIIDFMYPFJKP-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride, benzyl viologen, benzylviologen chloride, benzyl viologen dichloride, n,n'-dibenzyl-gamma,gamma'-dipyridylium dichloride, 1,1'-bis phenylmethyl-4,4'-bipyridinium dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-dibenzyl-, dichloride, 4,4'-bipyridinium, 1,1'-bis phenylmethyl-, dichloride, 1,1'-dibenzyl-4,4'-bipyridine-1,1'-diium chloride, 1-benzyl-4-1-benzylpyridin-1-ium-4-yl pyridin-1-ium dichloride
PubChem CID 14195
IUPAC-namn l-bensyl-4-(l-bensylpyridin-l-ium-4-yl)pyridin-l-ium;diklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)C[N+]2=CC=C(C=C2)C3=CC=[N+](C=C3)CC4=CC=CC=C4.[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl viologen dichloride
Smältpunkt 260 °C (dekomposition)
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Beilstein 3811585
Formel vikt 409.35
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl viologen dichloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.