Läs mer
Bensylaceton, 99 %
Produktkod. 10478240 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10478240 5 mL Glasflaska 5ml
10020560 250 mL Glasflaska 250ml
10474385 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10478240 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105830050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2550-26-7 | C10H12O | 148,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2550-26-7
Molekylformel C10H12O
Molekylvikt (g/mol) 148.2
MDL-nummer MFCD00008790
InChI-nyckel AKGGYBADQZYZPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylacetone, 4-phenyl-2-butanone, 2-butanone, 4-phenyl, 4-penylbutan-2-one, 1-phenyl-3-butanone, methyl phenethyl ketone, benzyl acetone, methyl 2-phenylethyl ketone, phenethyl methyl ketone, methyl phenylethyl ketone
PubChem CID 17355
IUPAC-namn 4-fenylbutan-2-on
LEDER CC(=O)CCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylacetone
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9875g/mL, 0.9875
Kokpunkt 235 °C till 237 °C
Flampunkt 105 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2CH2COCH3
Brytningsindex 1,5100 till 1,513
Kvantitet 5 mL
Beilstein 07, 314
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: praktiskt taget olöslig i vatten.. Andra lösligheter: löslig i etanol, dietyleter, kloroform, mycket löslig i aceton
Formel vikt 148.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzylacetone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.