Läs mer
Benzylacetophenone, MP Biomedicals
Produktkod. 11468605 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11468605 10 g 50mg
1 options
Produktkod. 11468605 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0522431450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylacetophenone
CAS 1083-30-3
Molekylformel C15H14O
Kvantitet 10 g
Synonym dihydrochalcone, 3-phenylpropiophenone, benzylacetophenone, hydrochalcone, 1,3-diphenyl-1-propanone, beta-phenylpropiophenone, hydrocinnamophenone, 1,3-diphenyl-1-oxopropane, phenethyl phenyl ketone, phenyl phenethyl ketone
InChI-nyckel QGGZBXOADPVUPN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn 1,3-difenylpropan-1-on
Molekylvikt (g/mol) 210.276
PubChem CID 64802
ChEBI CHEBI:71231
Formel vikt 210.29