Läs mer
Benzylamine, 98+%, (Acidimetric), Fisher Chemical
Produktkod. 10427250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10427250 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 10427250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/2600/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 100-46-9
Smältpunkt -30°C
pH 11.6
Kokpunkt 182°C
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
Molekylformel C7H9N
MDL-nummer 8106
Kvantitet 100 mL
Ångdensitet 3.7
Formel vikt 107.15g/mol
Ångtryck 0.6mbar at 20°C
Fysisk form Liquid