Läs mer
Bensylamin, 98+%
Produktkod. 11474443
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474443 250 g 250g
11364579 500 g 500g
11464443 1000 g 1000g
11484443 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11474443 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10997.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107,156 g/mol
Bensylamin är en värdefull mellanprodukt för olika applikationer och en byggsten för kemisk syntes som används i läkemedel och växtskyddsmedel. Den finner tillämpning inom beläggningsindustrin. Den är involverad som en bärarelektrolyt för separation av alkali-, jordalkali- och ammoniumkatjoner i vattenprover genom kapillärelektrofores med indirekt UV-detektion. Det används också vid syntes av tvärbundna porösa sampolymerbärare baserade på N-(p-vinylbensoyl)-2-metylalanin, styren och divinylbensen. Inom textilindustrin används det i färgade färgämnen. Det används ofta för medicinska ändamål i aktuella krämer och svampdödande lösningar samt i vitaminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensylamin är en värdefull mellanprodukt för olika applikationer och en byggsten för kemisk syntes som används i läkemedel och växtskyddsmedel. Den finner tillämpning inom beläggningsindustrin. Den är involverad som en bärarelektrolyt för separation av alkali-, jordalkali- och ammoniumkatjoner i vattenprover genom kapillärelektrofores med indirekt UV-detektion. Det används också vid syntes av tvärbundna porösa sampolymerbärare baserade på N-(p-vinylbensoyl)-2-metylalanin, styren och divinylbensen. Inom textilindustrin används det i färgade färgämnen. Det används ofta för medicinska ändamål i aktuella krämer och svampdödande lösningar samt i vitaminer.
Löslighet Blandbar med
vatten, etanol, dietyleter, aceton, bensen och kloroform.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-46-9
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.156
MDL-nummer MFCD00008106
InChI-nyckel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-namn fenylmetanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylamine
Smältpunkt -43 °C
Densitet 0.982
Kokpunkt 184 °C till 185 °C
Flampunkt 72 °C (162 °F)
Brytningsindex 1.5435
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 741984
Känslighet Luftkänslig
Merck Index 14,1125
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, etanol, dietyleter, aceton, bensen och kloroform.
Formel vikt 107.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.