Läs mer
Bensylamin, 99 %, ren
Produktkod. 10203990 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
10 L
100ml
2.5 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10203990 100 mL Glasflaska 100ml
10795931 500 mL Glasflaska 500ml
10338993 2.5 L Glasflaska 2.5 L
11925241 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10203990 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105851000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.91 SEK
    406.65 SEK / 100ml
    Save 46.26 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 100-46-9 | C7H9N | 107,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-46-9
Molekylformel C7H9N
Molekylvikt (g/mol) 107.15
MDL-nummer MFCD00008106
InChI-nyckel WGQKYBSKWIADBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine, benzenemethanamine, monobenzylamine, alpha-aminotoluene, phenylmethyl amine, aminomethyl benzene, 1-phenylmethanamine, moringine, n-benzylamine, phenylmethylamine
PubChem CID 7504
ChEBI CHEBI:40538
IUPAC-namn fenylmetanamin
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylamine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -30,0 °C
Färg Färglös till ljusgul
Densitet 0.9800g/mL, 0.98
Kokpunkt 182,0 °C till 185,0 °C
Flampunkt 72 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NH2
Brytningsindex 1,5424 till 1,5444
Kvantitet 100 mL
Beilstein 12,1013
Fieser 01,51; 10,26; 13,79; 16,22
Merck Index 15,1128
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: >50g/100mL metanol, > 50g/100mL etanol, > 50g/100mL 2-propanol, blandbar med alkohol, eter, aceton, bensen
Viskositet 1,82 mPa (20 °C)
Formel vikt 107.15
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.