missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzylamine-d7, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylamine-d7 |
| CAS | 167750-79-0 |
| Molekylformel | C7 D7 H2 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzene-d5-methan-d2-amine (9CI), Benzyl-d7-amine, Benzylamine-d7, Benzylamine-D7 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])N |
| IUPAC-namn | dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.196 |
| Formel vikt | 114.117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?