Läs mer
Benzylaminhydroklorid, 99 %
Produktkod. 10694712 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10694712 5 g Glasflaska 5g
10173830 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694712 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200540050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3287-99-8 | C7H9N·ClH | 143,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3287-99-8
Molekylformel C7H9N·ClH
Molekylvikt (g/mol) 143.62
MDL-nummer MFCD00012852
InChI-nyckel XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
PubChem CID 2724127
IUPAC-namn fenylmetanamin; hydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylamine hydrochloride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 259 °C till 264 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NH2·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 12, 1017
Merck Index 14, 1125
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 143.62
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzylamine hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.