Läs mer
Benzylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30344288
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30344288 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30344288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB4110952.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylamine Hydrochloride
CAS 3287-99-8
Molekylformel C7H9N . (HCl)
Kvantitet 2.5 g
Synonym Benzenemethanamine, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenemethanamine, hydrochloride (9CI), Benzylamine, hydrochloride (7CI, 8CI), Benzylammonium chloride, Phenylmethanamine hydrochloride, Benzylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
LEDER Cl.NCc1ccccc1
IUPAC-namn fenylmetanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 143.61
Formel vikt 143.0502