Läs mer
Benzylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15898660
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15898660 100 mL 100ml
15808670 500 mL 500ml
15818670 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15898660 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8018120100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-46-9
Kvalitet Research
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Specifikationer
Smältpunkt -42.8°C
Densitet 0.98 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00008106
Kvantitet 100 mL
Synonym Benzylamine, Phenylmethylamine, Benzylamine