Läs mer
Bensylamin, TRC
Produktkod. 30135837
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135837 25 g
17934895 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30135837 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB22486025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-46-9
Molekylformel C7 H9 N
Molekylvikt (g/mol) 107.15
Synonym Benzylamine (8CI), (Aminomethyl)benzene, (Phenylmethyl)amine, 1-Phenylmethanamine, Monobenzylamine, N-Benzylamine, NSC 8046, Phenylmethanamine, α-Aminotoluene, ω-Aminotoluene
IUPAC-namn fenylmetanamin
LEDER NCc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,8H2
Formel vikt 107.0735
Procent renhet >95%