Läs mer
Bensylbensen, TRC
Produktkod. 30336743
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30336743 100 g
1 options
Produktkod. 30336743 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB287265100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1-Diphenylmethane
CAS 101-81-5
Molekylformel C13 H12
Kvantitet 100 g
Synonym Methane, diphenyl- (8CI), 1,1'-Methylenebis[benzene], 1,1-Diphenylmethane, Benzene, (phenylmethyl)-, Benzylbenzene, DPM, Diphenylmethane, Ditan, Ditane, NSC 4708
InChI formel InChI=1S/C13H12/c1-3-7-12(8-4-1)11-13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
LEDER C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-namn Bensenylbensen
Molekylvikt (g/mol) 168.23
Formel vikt 168.0939