Läs mer
Bensylboronsyra pinakolester, 96 %
Produktkod. 15495247
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495247 25 g 25g
15475247 1 g -
15485247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495247 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32523.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 87100-28-5 | C13H19BO2 | 218,103 g/mol
Bensylboronsyra pinacol ester finner tillämpning i Pd (0)-medierad [11 C] karbonyleringsreaktion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bensylboronsyra pinacol ester finner tillämpning i Pd
(0)-medierad [11 C] karbonyleringsreaktion.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87100-28-5
Molekylformel C13H19BO2
Molekylvikt (g/mol) 218.103
MDL-nummer MFCD05663841
InChI-nyckel YCNQPAVKQPLZRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl, acmc-209qek, benzylboronic pinacol ester, benzyl boronic acid pinacol ester, benzylboronic acid, pinacol ester, 2-benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-phenylmethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 3864964
IUPAC-namn 2-bensyl-4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylboronic acid pinacol ester
Densitet 0.98
Kokpunkt 65 °C (0,15 mmHg)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 218.1
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.