Läs mer
Benzyldecyldimethylammonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyldecyldimethylammonium Chloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzyldecyldimethylammonium Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 311.238 |
| Procent renhet | >95% |