Läs mer
Bensyldimetyl-n-dodecylammoniumklorid, 98 %
Produktkod. 15486668
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15486668 50 g 50g
15476668 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15486668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60196.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 139-07-1 | C21H38ClN | 339,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139-07-1
Molekylformel C21H38ClN
Molekylvikt (g/mol) 339.99
MDL-nummer MFCD00137276
InChI-nyckel JBIROUFYLSSYDX-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyldimethyldodecylammonium chloride, benzododecinium chloride, n-benzyl-n,n-dimethyldodecan-1-aminium chloride, cequartyl a, catigene om, benzyldodecyldimethylammonium chloride, zephirol, dehyquart ldb, catiogen pan, vantoc cl
PubChem CID 8753
IUPAC-namn bensyl-dodecyl-dimetylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethyl-n-dodecylammonium chloride
Smältpunkt 60 °C
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3921689
Formel vikt 339.99
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.