missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzyldimethyldecylammonium Chloride-[D7], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyldimethyldecylammonium Chloride-[D7] |
| CAS | 1998128-81-6 |
| Molekylformel | C19H27D7ClN |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H34N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20(2,3)18-19-15-12-11-13-16-19;/h11-13,15-16H,4-10,14,17-18H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i11D,12D,13D,15D,16D,18D2; |
| LEDER | [2H]C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])([2H])[N+](C)(C)CCCCCCCCCC.[Cl-] |
| IUPAC-namn | decyl-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-dimethylazanium;chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?