Läs mer
Bensyldimetyldodekyloniumklorid, Mikromol™
Produktkod. 17971716
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17971716 500 mg
1 options
Produktkod. 17971716 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0224.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensyldimetyldodecylammoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethyldodecylammonium Chloride
CAS 139-07-1
Analyt- eller komponentnamn Benzyldimethyldodecylammonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C21 H38 N . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldodecyldimethyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N-dodecyl-N,N-dimethyl-, chloride (9CI), Benzyldodecyldimethylammonium chloride (6CI), Accelerator 1227, BAC 12, Bas 2631, Benzododecinium chloride, Benzyldimethyldodecylammonium chloride, Benzyldimethyllaurylammonium chloride, Benzyllauryldimethylammonium chloride, Catigene OM, Catinal CB 50, Catiogen BC 50, Catiogen PAN, Catiolite BC 50, Cationic 1227, Cequartyl A, Croda N-Dodecyl, DYK 1125, Dehyquart LDB, Dimethylaurylbenzylammonium chloride, Dimethylbenzyldodecylammonium chloride, Dimethylbenzyllaurylammonium chloride, Dimethyldodecylbenzylammonium chloride, Dimethyllaurylbenzylammonium chloride, Dodecylbenzyldimethylammonium chloride, Dodecyldimethylbenzylammonium chloride, Germicide 1227, Katamin AB 18, Lauralkonium chloride, Lauryl benzalkonium chloride, Laurylbenzyldimethylammonium chloride, Lauryldimethylbenzylammonium chloride, Leveling Agent 1227, Loraquat B 50, N-Benzyl-N-dodecyl-N,N-dimethylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, N-Dodecyl-N,N-dimethylbenzenemethanaminium chloride, N-Lauryl-N,N-dimethyl-N-benzylammonium chloride, Noramium DA 50, Orthosan HM, Pionin B 231, QBA 1211, Retarder N, Rewoquat B 50, Rolcril, Surfactant 1227, Swanol CA 100, Swanol CA 101, Tetranil BC 80, Texnol R 5, Vantoc CL, Zephirol
InChI formel InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensyldodecyl-dimetylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 339.99
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 339,2693 g/mol