Läs mer
Bensyldimetylhexadecylammoniumklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315021
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315021 1 ml
1 options
Produktkod. 30315021 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10572480AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Analyt- eller komponentnamn Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H46 N . Cl
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensylhexadecyl-dimetylazanium; klorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 396.09
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 395,3319 g/mol