Läs mer
Bensyldimetylhexadecylammoniumklorid, 95 %
Produktkod. 11398347
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398347 50 g 50g
11388347 10 g 10g
11378347 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032377.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 122-18-9 | C25H46ClN | 396,10 g/mol
Bensyldimetylhexadecylammoniumklorid har använts i en studie för att bedöma avlägsnandet av katjoniska ytaktiva ämnen från vattenlösningar med aktiverad kolduk (ACC). Det har också använts i en studie för att undersöka det prototropiska beteendet hos färgämnet 7-hydroxi-4-metylkumarin (7H4MC).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-18-9
Molekylformel C25H46ClN
Molekylvikt (g/mol) 396.10
MDL-nummer MFCD00149967
InChI-nyckel SXPWTBGAZSPLHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym cetalkonium chloride, benzyldimethylhexadecylammonium chloride, banicol, bonjela, cetyl zephiran, cetyldimethylbenzylammonium chloride, bicetonium, acinol, benzylhexadecyldimethylammonium chloride, baktonium
PubChem CID 31202
IUPAC-namn bensyl-hexadecyl-dimetylazanium;klorid
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethylhexadecylammonium chloride hydrate
Smältpunkt 54 °C till 58 °C
Färg Vitt
Linjär formel CH3(CH2)15N(CH2C6H5)(CH3)2Cl·xH2O
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3802341
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,2017
Löslighetsinformation Löslig i vatten (8,5 g/L), etanol, aceton, etylacetat, propylenglykol, sorbitollösningar, eter, glycerol och koltetraklorid.
Formel vikt 396.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.