Läs mer
Bensyldimetylhexadecylammoniumklorid, Mikromol™
Produktkod. 17922496
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17922496 500 mg
1 options
Produktkod. 17922496 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0224.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensyldimetylhexadecylammoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
CAS 122-18-9
Analyt- eller komponentnamn Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C25 H46 N . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzyldimethylhexadecylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C25H46N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-23-26(2,3)24-25-21-18-17-19-22-25;/h17-19,21-22H,4-16,20,23-24H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensylhexadecyl-dimetylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 396.09
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 395,3319 g/mol