Läs mer
Bensyldimetyloktadekyloniumklorid 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Stearalkonium Chloride |
| CAS | 122-19-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Stearalkonium Chloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C27 H50 N . Cl |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H50N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22-25-28(2,3)26-27-23-20-19-21-24-27;/h19-21,23-24H,4-18,22,25-26H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | bensyldimetyl-oktadecylakanium; klorid |
| Visa mer |