Läs mer
Bensyldimetyltetradecylammonium kloriddihydrat, TRC
Produktkod. 30012808
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012808 100 mg
30005618 50 mg
30005283 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535485100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147228-81-7
Molekylformel C23 H42 N . Cl . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 404.07
Synonym N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium Chloride Hydrate (1:1:2)
IUPAC-namn bensyldimetyl-tetradecylazanium; klorid; dihydrat
LEDER O.O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Formel vikt 403.322