Läs mer
Bensyldimetyltetradecylammoniumklorid, Mikromol™
Produktkod. 17949889
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
17949889 500 mg
1 options
Produktkod. 17949889 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0224.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Bensyldimetyltetradecylammoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
CAS 139-08-2
Analyt- eller komponentnamn Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C23 H42 N . Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (1:1), Ammonium, benzyldimethyltetradecyl-, chloride (8CI), Benzenemethanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, chloride (9CI), Benzyldimethyltetradecylammonium chloride (6CI,7CI), 14BCL, Ammonyx, Arquad DM 14B90, BTC 824P100, Barquat MS 100, Benzyl(tetradecyl)dimethylammonium chloride, Cation M 2-100, Cation M 2-100R, Cyncal, Dibactol, Dimethylbenzylmyristylammonium chloride, Dimethylbenzyltetradecylammonium chloride, JAQ Powdered Quat, M 2-100, M 2-100R, Miristalkonium chloride, Myristalkonium chloride, Myristyl benzyl dimethyl ammonium chloride, Myristyldimethylbenzylammonium chloride, N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethylmyristylammonium chloride, N-Benzyl-N,N-dimethyltetradecylammonium chloride, N-Benzyl-N-tetradecyldimethylammonium chloride, N-Tetradecyl-N,N-dimethylbenzylammonium chloride, N-Tetradecyl-N-benzyl-N,N-dimethylammonium chloride, Nissan Cation M 2-100, Nissan Cation M 2-100R, Quarton 14BCl, Querton 14BCL, Sanibond 200LG, Sanisol M 100, TDBAC, TDMBAC, Tetradecylbenzyldimethylammonium chloride, Tetradecyldimethylbenzylammonium chloride, Zeph, Zephiramine, Zephiramine chloride, Zephyramine, Zephyramine (surfactant)
InChI formel InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
IUPAC-namn bensyldimetyl-tetradecylazanium; klorid
Molekylvikt (g/mol) 368.04
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 367,3006 g/mol