Läs mer
Bensyldimetyltetradecylammoniumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride |
| Analyt- eller komponentnamn | Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| InChI formel | InChI=1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 367.3006 |
| Procent renhet | >95% |