Läs mer
Benzyldiphenylphosphine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10198942 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10198942 5 g Glass bottle 5g
10279982 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10198942 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7650-91-1
Molekylformel C19H17P
Molekylvikt (g/mol) 276.32
MDL-nummer MFCD00014083
InChI-nyckel UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyldiphenylphosphine, phosphine, diphenyl phenylmethyl, phosphine, benzyldiphenyl, diphenylbenzylphosphine, benzyl diphenyl phosphane, benzyl-diphenylphosphine, benzyl-diphenyl-phosphane, di phenyl-phenylmethyl phosphane, diphenylphosphionomethyl polystyrene, benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
PubChem CID 603920
IUPAC-namn benzyldiphenylphosphane
LEDER C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldiphenylphosphine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2P(C6H5)2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 276.32
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyldiphenylphosphine
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.