Läs mer
Bensyldifenylfosfin, 99 %
Produktkod. 11363668
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363668 0.5 g 0.5g
11353668 2 g 2g
11373668 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363668 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039267.02
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 7650-91-1 | C19H17P | 276,32 g/mol
Används som katalysator för Suzuki-korskoppling och antiartritisk medel (hämmare av cathepsin B). Det används också som katalysator i läkemedelsforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7650-91-1
Molekylformel C19H17P
Molekylvikt (g/mol) 276.32
MDL-nummer MFCD00014083
InChI-nyckel UZCPNEBHTFYJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyldiphenylphosphine, phosphine, diphenyl phenylmethyl, phosphine, benzyldiphenyl, diphenylbenzylphosphine, benzyl diphenyl phosphane, benzyl-diphenylphosphine, benzyl-diphenyl-phosphane, di phenyl-phenylmethyl phosphane, diphenylphosphionomethyl polystyrene, benzyldiphenylphosphine, polymer-bound
PubChem CID 603920
LEDER C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyldiphenylphosphine
Smältpunkt 74 °C till 75 °C
Kvantitet 0.5 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn bensyldifenylfosfan
Formel vikt 276.32
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.