Läs mer
Bensylhydrazin dihydroklorid, 97 %
Produktkod. 15461058
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15461058 25 g 25g
15451058 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15461058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54916.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 20570-96-1 | C7H12Cl2N2 | 195,087 g/mol
Bensylhydrazin-dihydroklorid är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Bensylhydrazin dihydroklorid är en viktig råvara och intermediär som
används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20570-96-1
Molekylformel C7H12Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 195.087
MDL-nummer MFCD00012921
InChI-nyckel MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
IUPAC-namn bensylhydrazin; dihydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylhydrazine dihydrochloride
Smältpunkt 143 °C till 145 °C
Linjär formel C6H5CH2NHNH2·2HCl
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3688990
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 195.09
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.