Läs mer
Bensylhydrazin dihydroklorid, 97 %
Produktkod. 10182940 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10182940 5 g Glasflaska 5g
10477280 25 g Glasflaska 25g
10165783 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10182940 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 105960050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20570-96-1 | C7H10N2·2HCl | 195,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20570-96-1
Molekylformel C7H10N2·2HCl
Molekylvikt (g/mol) 195.09
MDL-nummer MFCD00012921
InChI-nyckel MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylhydrazine dihydrochloride, benzylhydrazine.2hcl, 1-benzylhydrazine dihydrochloride, benzyl-hydrazine dihydrochloride, hydrazine, phenylmethyl-, dihydrochloride, hydrazine, benzyl-, dihydrochloride, phenylmethyl hydrazine dihydrochloride, benzyl hydrazine di hcl, benzyl-hydrazine hydrochloride, benzylhydrazinedihydrochloride
PubChem CID 146540
IUPAC-namn bensylhydrazin; dihydroklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)CNN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylhydrazine dihydrochloride
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 138°C to 143°C
Färg Gul till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2NHNH2·2HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 15,531
Formel vikt 195.09
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzylhydrazine dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Mention de danger
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Conseils de prudence
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.