Läs mer
Bensylhydrazin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30347065
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30347065 100 mg
1 options
Produktkod. 30347065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB535423100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Molekylformel C7H10N2 . 2HCl
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC-namn bensylhydrazin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 195.09