Läs mer
Bensylhydrazin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30334865
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334865 1 g
1 options
Produktkod. 30334865 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5354231G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylhydrazine Dihydrochloride
CAS 20570-96-1
Molekylformel C7H10N2 . 2HCl
Kvantitet 1 g
Synonym 1-Benzylhydrazine Dihydrochloride, N-Benzylhydrazine Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
LEDER Cl.Cl.NNCc1ccccc1
IUPAC-namn bensylhydrazin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 195.09