Läs mer
Bensylhydroklorotiazid, TRC
Produktkod. 30011614
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011614 100 mg
30005850 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30011614 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB279020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1824-50-6
Molekylformel C14 H14 Cl N3 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 387.86
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-3-(phenylmethyl)-, 1,1-dioxide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 3-benzyl-6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide (6CI,7CI,8CI), (±)-Benzylhydrochlorothiazide, Behyd, Benclortriazide, Benzclortriazide, Benzylhydrochlorothiazide, NSC 263220, Su 6227
IUPAC-namn 3-benzyl-6-klor-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-bensothiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(Cc3ccccc3)NS2(=O)=O)cc1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylhydrochlorothiazide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H14ClN3O4S2/c15-10-7-11-13(8-12(10)23(16,19)20)24(21,22)18-14(17-11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,7-8,14,17-18H,6H2,(H2,16,19,20)
Formel vikt 387.0114
Procent renhet >95%