missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzylidene Camphor Sulfonic Acid, TRC

Produktkod. 30012091
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012091 50 mg
30008079 250 mg
30007642 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012091 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28003850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 56039-58-8
Molekylformel C17 H20 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 320.4
Synonym 4-[(4,7,7-Trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]benzenesulfonic acid, 4-(2-Oxo-3-bornylidenemethyl)benzenesulfonic acid, 4-(2-Oxo-3-bornylidennemethyl)benzosulfonic Acid, 4'-Sulfo-3-benzylidenecamphor, Mexoryl SL, p-[(2-Oxo-3-bornylidene)methyl]benzenesulfonic acid, Benzenesulfonic acid, 4-[(4,7,7-trimethyl-3-oxobicyclo[2.2.1]hept-2-ylidene)methyl]-
IUPAC-namn 4-[(Z)-[(1S,4R)-4,7,7-trimethyl-3-oxo-2-bicyclo[2.2.1]heptanylidene]methyl]benzenesulfonic acid
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)/C/2=C\c3ccc(cc3)S(=O)(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzylidene Camphor Sulfonic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O4S/c1-16(2)14-8-9-17(16,3)15(18)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)22(19,20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,19,20,21)/b13-10-/t14-,17+/m1/s1
Formel vikt 320.1082
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.