Läs mer
Benzylideneaceton, 98+%
Produktkod. 11460004
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460004 250 g 250g
11450004 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460004 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13537.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146,19 g/mol
Bensylidenaceton används främst som doft vid tillverkning av parfym, läkemedel& galvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Bensylidenaceton används främst som en doft vid tillverkning av
parfym, läkemedel& galvanisering.
Löslighet Löslig i
alkohol, kloroform, dietyleter.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-57-6
Molekylformel C10H10O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
MDL-nummer MFCD00008779
InChI-nyckel BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
LEDER CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylideneacetone
Smältpunkt 38 °C till 42 °C
Densitet 1.038
Kokpunkt 261 °C
Flampunkt 116 °C (241 °F)
Odör Kännetecken
Kvantitet 250 g
Beilstein 742046
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,1137
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, kloroform, dietyleter.
IUPAC-namn (E)-4-fenylbut-3-en-2-on
Formel vikt 146.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.