Läs mer
Benzylideneaceton, TRC
Produktkod. 30136256
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136256 10 g
17901955 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB27997510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-57-6
Molekylformel C10 H10 O
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Synonym 2-Butenone, 4-phenyl- (2CI), Ketone, methyl styryl (7CI), 4-Phenyl-3-buten-2-one, 1-Phenyl-1-buten-3-one, 2-Phenylethenyl methyl ketone, 2-Phenylvinyl methyl ketone, 4-Phenyl-3-butene-2-one, 4-Phenylbutenone, Acetocinnamone, Benzalacetone, Benzylideneacetone, Methyl 2-phenylvinyl ketone, Methyl phenylvinyl ketone, Methyl styryl ketone, Methyl β-styryl ketone, NSC 5605, Styryl methyl ketone
IUPAC-namn 4-fenylbut-3-en-2-one
LEDER CC(=O)C=Cc1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylideneacetone
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-8H,1H3
Formel vikt 146.0732