missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzylideneglycerol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylideneglycerol |
| CAS | 1708-39-0 |
| Molekylformel | C10H12O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 2-Phenyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (2-Phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 1,2-Benzylideneglycerol, 4-(Hydroxymethyl)-2-phenyldioxolane, 4-Hydroxymethyl-2-phenyl-1,3-dioxolane, 4-Methylol-2-phenyl-1,3-dioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O3/c11-6-9-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2 |
| LEDER | OCC1COC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | (2-phenyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.2 |
| Formel vikt | 180.0786 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?