Läs mer
Benzylmagnesium chloride, 1.5M solution in THF, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10463735 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
Produktkod. 10463735
Brand: Thermo Scientific Acros 389558000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6921-34-2, 109-99-9
Molekylformel C7H7ClMg
Molekylvikt (g/mol) 150.89
MDL-nummer MFCD00000469
InChI-nyckel NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC-namn benzyl(chloro)magnesium
LEDER Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylmagnesium chloride
Färg Brown to Black
Namnnotering 1.5M solution in THF
CAS Min % 20.51, 75.83
CAS Max % 24.17, 79.49
Linjär formel (C6H5)CH2MgCl
Koncentration 1.40 to 1.65M
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts.
Formel vikt 150.89
Procent renhet 19 to 21% (as BMC) (Total base)
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Kvantitet 800 mL
Flampunkt −17°C
Fysisk form Iridescent Powder or Crystals
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.