Läs mer
Benzylmagnesium chloride, 1M in MeTHF
Produktkod. 15488027
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15488027 500 mL 500ml
15478027 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15488027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51154.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6921-34-2 | C7H7ClMg | 150.89 g/mol
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzyl magnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF). It is also used as organic chemical synthesis intermediate.
Solubility
It reacts violently with water.
Notes
Air & moisture sensitive. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6921-34-2
Molekylformel C7H7ClMg
Molekylvikt (g/mol) 150.89
MDL-nummer MFCD00000469
InChI-nyckel NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzylmagnesium chloride, magnesium, chloro phenylmethyl, phch2mgcl, benzyl chloro magnesium, benzyl magnesium chloride, chloro phenylmethyl magnesium, benzylmagnesiumchloride, bnmgcl, benzyl-magnesium chloride, chloro phenylmethyl-magnesium
PubChem CID 2733352
IUPAC-namn magnesium;metanidylbensen;klorid
LEDER Cl[Mg]CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzylmagnesium chloride
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2924
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation It reacts violently with water.
Formel vikt 150.89
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M in MeTHF
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.