missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Benzylmaleimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylmaleimide |
| CAS | 1631-26-1 |
| Molekylformel | C11H9NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Benzyl-2,5-pyrroledione, 1-Benzyl-pyrrole-2,5-dione, 1-(Phenylmethyl)-1H-pyrrole-2,5-dione, N-Benzylmaleimide, N-Benzylpyrrole-2,5-dione, NSC 12802 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2 |
| LEDER | O=C1C=CC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1-benzylpyrrole-2,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.19 |
| Formel vikt | 187.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?