Läs mer
Benzylmethyl-d3-amine HCl, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3) Hydrochloride |
| CAS | 122025-10-9 |
| Molekylformel | C8 D3 H8 N . Cl H |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Benzenemethanamine, N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9 CI), N-(Methyl-d3)benzenemethanamine hydrochloride, N-(Methyl-d3)benzylamine hydrochloride, N-Methylbenzylamine-D3 (N-methyl-D3) hydrochloride, N-Methylbenzylamine-d3 hydrochloride, Benzylmethyl-d3-amine HCl |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H11N.ClH/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8;/h2-6,9 H,7H2,1H3;1 H/i1D3; |
| LEDER | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])NCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-1,1,1-trideuteriomethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 160.6591 |
| Formel vikt | 160.0847 g/mol |
| Visa mer |