Läs mer
Benzyloxyacetaldehyde, 95%, stabilized
Produktkod. 10641875 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10641875 1 g 1g
10071772 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10641875 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 376070010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 60656-87-3 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60656-87-3
Molekylformel C9H10O2
Molekylvikt (g/mol) 150.18
MDL-nummer MFCD00191779
InChI-nyckel NFNOAHXEQXMCGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-benzyloxy acetaldehyde, benzyloxyacetaldehyde, benzyloxy acetaldehyde, phenylmethoxy acetaldehyde, acetaldehyde, phenylmethoxy, acetaldehyde,2-phenylmethoxy, acmc-20ahpl, benzyloxy-acetaldehyde, 2-phenylmethoxyethanal
PubChem CID 108989
LEDER O=CCOCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyloxyacetaldehyde
Densitet 1.0690g/mL, 1.069
Kokpunkt 118°C to 120°C (13.0 mmHg)
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2OCH2CHO
Kvantitet 1 g
Beilstein 06,III,1476
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC-namn 2-fenylmetoxiacetaldehyd
Formel vikt 150.18
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.