Läs mer
Bensyloxiacetaldehyd-dietylacetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11401808
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11401808 10 g 10g
11411808 50 g 50g
11421808 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11401808 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14474.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 42783-78-8 | C13H20O3 | 224.3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42783-78-8
Molekylformel C13H20O3
Molekylvikt (g/mol) 224.3
MDL-nummer MFCD00051786
InChI-nyckel VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-diethoxyethoxy methyl benzene, benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal, benzene, 2,2-diethoxyethoxy methyl, acmc-20alp5, 1,1-diethoxy-2-benzyloxy ethane, 2,2-diethoxy-ethoxymethyl-benzene, 2,2-diethoxy-1-phenylmethoxy ethane, 2-benzyloxy acetaldehyde diethyl acetal
PubChem CID 4321487
IUPAC-namn 2,2-dietoxietoximetylbensen
LEDER CCOC(COCC1=CC=CC=C1)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
Densitet 0.987
Kokpunkt 99°C to 100°C (0.6 mmHg)
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.479
Kvantitet 10 g
Beilstein 3278795
Formel vikt 224.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.