Läs mer
Benzyloxyacetic Acid, 95%
Produktkod. 10727475 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10727475 1 g 1g
10535324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10727475 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 427080010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 30379-55-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30379-55-6
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD00274211
InChI-nyckel GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetic acid, 2-benzyloxy acetic acid, benzyloxy acetic acid, acetic acid, phenylmethoxy, phenylmethoxyaceticacid, 2-phenylmethoxy acetic acid, benzyloxy-acetic acid, 2-benzyloxyacetic acid, acetic acid, 2-phenylmethoxy
PubChem CID 290301
IUPAC-namn 2-phenylmethoxyacetic acid
LEDER OC(=O)COCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyloxyacetic acid
Densitet 1.1620g/mL, 1.162
Kokpunkt 137°C to 139°C (0.6 mmHg)
Flampunkt 113°C
Analysprocentintervall 94% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel C6H5CH2OCH2COOH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 95%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyloxyacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.