Läs mer
Bensyloxiättiksyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15460838
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15460838 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15460838 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54581.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 30379-55-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Det är en förening för proteomikforskning. Den kan användas för följande syntes av blandad bensyloxiättiksyra pivalsyraanhydrid, kirala glykolater, 1,2:4,5-di-O-isopropyliden-β -D-fruktopyranos-3-ylbensyloxiacetat, via förestring, tetraaqua(1,10-fenantrolin-[κ ]2N,N?)magnesium(II)bis[(2,4-diklorfenyl)acetat], som ligand vid framställning av diaquabis(bensyloxiacetat)koppar(II)komplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en förening för proteomikforskning. Den kan användas för följande syntes av blandad bensyloxiättiksyra pivalsyraanhydrid, kirala glykolater, 1,2:4,5-di-O-isopropyliden-β -D-fruktopyranos-3-ylbensyloxiacetat, via esterific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyloxyacetic acid
CAS 30379-55-6
Densitet 1.162
Kokpunkt 137°C to 139°C
Flampunkt 113°C (235°F)
Molekylformel C9H10O3
Linjär formel C6H5CH2OCH2COOH
Brytningsindex 1.526
MDL-nummer MFCD00274211
Kvantitet 5 g
Synonym benzyloxyacetic acid, 2-benzyloxy acetic acid, benzyloxy acetic acid, acetic acid, phenylmethoxy, phenylmethoxyaceticacid, 2-phenylmethoxy acetic acid, benzyloxy-acetic acid, 2-benzyloxyacetic acid, acetic acid, 2-phenylmethoxy
InChI-nyckel GRZHHTYDZVRPIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)COCC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 2-fenylmetoxiättiksyra
Molekylvikt (g/mol) 166.18
PubChem CID 290301
Formel vikt 166.17
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.