Läs mer
Benzyloxyacetyl chloride, 95%
Beskrivning
Bensyloxiacetylklorid är ett reagens som används för att konstruera substituerade 2-azetidinoner för vidare utarbetning till annuleradeβ -laktamer. Det är ett vanligt använt reagens för asymmetrisk syntes avβ -laktamer. Det används också vid framställning av (S)-3-(metylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril, nyckelmellanprodukt vid framställning av fluorokinolonantibiotikum för luftvägsinfektioner, icke-racemisk helicen ochβ -laktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
är ett reagens som används för att konstruera substituerade 2-azetidinoner för vidare utarbetning till annuleradeβ -laktamer. Det är ett vanligt använt reagens för asymmetrisk syntes avβ -laktamer. Det används också vid framställning av (S)-3-(metylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril, nyckelmellanprodukt vid framställning av fluorokinolonantibiotikum för luftvägsinfektioner, icke-racemisk helicen ochβ -laktamer.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzyloxyacetyl chloride |
| Densitet | 1.189 |
| Kokpunkt | 84°C to 87°C (0.4 mmHg) |
| Flampunkt | >110°C (230°F) |
| Linjär formel | C6H5CH2OCH2COCl |
| Brytningsindex | 1.523 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1947363 |
| Känslighet | Moisture sensitive |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.