Läs mer
Benzyloxyacetyl chloride, 95%
Produktkod. 11363476
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11363476 25 g 25g
11343476 1 g 1g
11353476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11363476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14337.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 19810-31-2 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Bensyloxiacetylklorid är ett reagens som används för att konstruera substituerade 2-azetidinoner för vidare utarbetning till annuleradeβ -laktamer. Det är ett vanligt använt reagens för asymmetrisk syntes avβ -laktamer. Det används också vid framställning av (S)-3-(metylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril, nyckelmellanprodukt vid framställning av fluorokinolonantibiotikum för luftvägsinfektioner, icke-racemisk helicen ochβ -laktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bensyloxiacetylklorid
är ett reagens som används för att konstruera substituerade 2-azetidinoner för vidare utarbetning till annuleradeβ -laktamer. Det är ett vanligt använt reagens för asymmetrisk syntes avβ -laktamer. Det används också vid framställning av (S)-3-(metylamino)-3-((R)-pyrrolidin-3-yl)propanenitril, nyckelmellanprodukt vid framställning av fluorokinolonantibiotikum för luftvägsinfektioner, icke-racemisk helicen ochβ -laktamer.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19810-31-2
Molekylformel C9H9ClO2
Molekylvikt (g/mol) 184.619
MDL-nummer MFCD00010768
InChI-nyckel QISAUDWTBBNJIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyloxyacetyl chloride, 2-benzyloxy acetyl chloride, benzyloxy acetyl chloride, benzyloxyacetylchloride, benzyloxy-acetyl chloride, benzyloxyacetic acid chloride, acetyl chloride, phenylmethoxy, acetyl chloride, benzyloxy, alpha-benzyloxy acetyl chloride, bnoch2cocl
PubChem CID 177085
IUPAC-namn 2-fenylmetoxiacetylklorid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyloxyacetyl chloride
Densitet 1.189
Kokpunkt 84°C to 87°C (0.4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel C6H5CH2OCH2COCl
Brytningsindex 1.523
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1947363
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 184.62
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyloxyacetyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyloxyacetyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.