Läs mer
(+/-)-Bensyloxkarbonyl-alfa-fosfonoglycintrimetylester, 97 %
Produktkod. 11460697
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11460697 25 g 25g
11440697 1 g 1g
11450697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22506.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
CAS: 88568-95-0 | C13H18NO7P | 331,261 g/mol
(± )-Z-α -Fosfonoglycintrimetylester är utgångsmaterialet för syntesen av (Z)-dehydroaminosyror genom Wittig-Horner-reaktion med aldehyder, dehydroaminosyrorna kan stereoselektivt reduceras till aminosyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(± )-Z-α -Fosfonoglycintrimetylester är utgångsmaterialet för syntesen av (Z)-dehydroaminosyror genom Wittig-Horner-reaktion med aldehyder, dehydroaminosyrorna kan stereoselektivt reduceras till aminosyror.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88568-95-0
Molekylformel C13H18NO7P
Molekylvikt (g/mol) 331.261
MDL-nummer MFCD00043304
InChI-nyckel GSYSFVSGPABNNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-benzyloxy carbonyl amino-2-dimethoxyphosphoryl acetate, +/--benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, n-cbz-2-phosphonoglycine trimethyl ester, n-benzyloxy carbonyl, +/--cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-dimethoxyphosphoryl-acetate, +/--n-cbz-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, z-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester, cbz-alpha-phosphono-dl-glycine trimethyl ester
PubChem CID 2734718
IUPAC-namn metyl-2-dimetoxifosforyl-2-(fenylmetoxikarbonylamino)acetat
LEDER COC(=O)C(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)P(=O)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-Benzyloxycarbonyl-alpha-phosphonoglycine trimethyl ester
Smältpunkt 76 °C till 80 °C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 331.27
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.