missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Benzylpenicillin 1000 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30308873
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30308873 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30308873 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10572880WL1000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Benzylpenicillin
CAS 61-33-6
Analyt- eller komponentnamn Benzylpenicillin
Frakt skick +20°C
Molekylformel C16 H18 N2 O4 S
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]- (2S,5R,6R)-, 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)- (8CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]- (2S,5R,6R)- (9CI), 4-Thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, 3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(phenylacetyl)amino]- [2S-(2α,5α,6β)]-, Penicillin G (6CI), (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-3,3-Dimethyl-6-(2-(phenylacetylamino)-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (5R,6R)-Benzylpenicillin, Allpen, Benzyl-6-aminopenicillinic acid, Benzylpenicillin, Benzylpenicillin G, Benzylpenicillinic acid, Cilloral, Cilopen, Crysticillin 300 AS, Dropcillin, Free benzylpenicillin, Free penicillin G, Free penicillin II, Gelacillin, Liquacillin, NSC 193396, Penicillin, Penicillin, (phenylmethyl)-, Penicillinic acid, (phenylmethyl)-, Pharmacillin, Phenylacetamidopenicillanic acid, Phenylacetyl-6-aminopenicillanic acid, Pradupen, Specilline G, Ursopen
InChI formel InChI=1S/C16H18N2O4S/c1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22)/t11-,12+,14-/m1/s1
LEDER CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)Cc3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(=O)O
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-[(2-phenylacetyl)amino]-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile/Water
Molekylvikt (g/mol) 334.39
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 334.0987 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.