Läs mer
Benzylpenicillin Diethylaminoethyl Ester Hydroiodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzylpenicillin Diethylaminoethyl Ester Hydroiodide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H31N3O4S.HI/c1-5-24(6-2)12-13-29-21(28)18-22(3,4)30-20-17(19(27)25(18)20)23-16(26)14-15-10-8-7-9-11-15;/h7-11,17-18,20H,5-6,12-14H2,1-4H3,(H,23,26);1H/t17-,18+,20-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 561.1158 |
| Procent renhet | >95% |