Läs mer
Bensylfosfonsyra, 98 %
Produktkod. 10791715 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10791715 5 g Glasflaska 5g
10511544 1 g Glasflaska 1g
10258413 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10791715 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 393340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    968.65 SEK / 5g
    Save 136.35 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 6881-57-8 | C7H7O3P | 170,11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 6881-57-8
Molekylformel C7H7O3P
Molekylvikt (g/mol) 170.11
MDL-nummer MFCD00039519
InChI-nyckel OGBVRMYSNSKIEF-UHFFFAOYSA-L
Synonym benzyl-phosphonic acid, phosphonic acid, phenylmethyl, phenylmethylphosphonic acid, phosphonic acid, p-phenylmethyl, phenyl-methanephosphonic acid anion, acmc-1b2tf, phenylmethanephosphonic acid, alpha-toluenephosphonic acid, benzylphosphonic acid, bmk1-h2
PubChem CID 81312
IUPAC-namn bensylfosfonsyra
LEDER [O-]P([O-])(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Benzylphosphonic acid
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 165,0 °C till 166,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CH2P(O)(OH)2
Kvantitet 5 g
Formel vikt 172.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzylphosphonic acid
Palabra de advertencia
  • Fara
Clasificación
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Consejos de prudencia
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.