Läs mer
(Benzylthio)acetone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336666
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11336666
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03814.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10230-69-0
Molekylformel C10H12OS
Molekylvikt (g/mol) 180.265
MDL-nummer MFCD00026241
InChI-nyckel OIEDQMIEPJIRFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzylthio acetone, 1-benzylthio-2-propanone, benzylthio acetone, .alpha.-benzylthio acetone, 1-benzylsulfanyl propan-2-one, 1-phenylmethylthio acetone, 1-benzylsulfanyl acetone, benzylthio-2-propanone, acmc-20ap9q, alpha-benzylthio acetone
PubChem CID 82472
IUPAC-namn 1-bensylsulfanylpropan-2-on
LEDER CC(=O)CSCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (Benzylthio)acetone
Densitet 1.09
Kokpunkt 155°C to 156°C (17 mmHg)
Flampunkt >100°C (212°F)
Brytningsindex 1.558
Kvantitet 5 g
Beilstein 1866268
Formel vikt 180.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.